Learn More
Huenersdorf™ Cuchara de HDPE
Descripción
- Natural
- Calidad pesada
- Material de HDPE resistente.
- Natural
- Calidad pesada
- Material de HDPE resistente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 ml |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Pala |
| Incluye | 3/paq. |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 400 mm |