Learn More
Wheaton™ Vial de centelleo de HDPE
Código de producto. 11754179 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina metálica
Polietileno expandido
Sin septum
Cantidad:
1000/Paq.
500/Paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Material (revestimiento) Cantidad unitSize
11754179 Sin septum 1000/Paq. 1000 PCS
11758869 Polietileno expandido 1000/Paq. 1000 PCS
10523804 Sin septum 500/Paq. paquete de 500
11748839 Lámina metálica 1000/Paq. paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11754179
Marca: Wheaton™ 986724
Solo quedan null
Especificaciones
Material (revestimiento) Sin septum
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 20 ml
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/Paq.
Tamaño del tapón 22-400
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Vial de centelleo