Learn More
SCAT Embudos de seguridad de HDPE con tapa con bisagras
Código de producto. 10620251 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con tapa abatible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10620251 Con tapa abatible cada uno
1 options
Código de producto. 10620251 Proveedor SCAT N.º de proveedor 107670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El embudo de seguridad SCAT con tapa con bisagra está diseñado para ahorrar espacio y es fácil de manejar. Gracias a la tapa con bisagra como mecanismo de cierre, incluso se pueden descargar fácilmente cantidades pequeñas y residuos líquidos viscosos. La tapa con bisagra se puede cerrar después de su uso, lo que evita la evaporación.
El embudo de seguridad SCAT con tapa con bisagra está diseñado para ahorrar espacio y es fácil de usar.Gracias a la tapa con bisagra como mecanismo de bloqueo, incluso se pueden descargar fácilmente cantidades pequeñas y residuos líquidos de viscosa.La tapa con bisagra se puede cerrar después de su uso, lo que evita la evaporación.
  • Las conexiones roscadas se pueden girar libremente, lo que permite desenroscar el embudo más fácilmente.
  • Todos los embudos están fabricados con PE-HD negro, son conductores eléctricos y están equipados con un cable de conexión a tierra para una conexión a tierra segura del embudo.
  • El tamiz sirve como protector contra salpicaduras adicional y para atrapar las varillas agitadoras.
  • Rosca:S60/61
  • Especificaciones
    Capacidad (métrico) 330 mL
    Material HDPE
    Altura (métrico) 240 mm
    Color Rojo
    Descripción Tamaño de la rosca: S 60/61
    Incluye Con tapa abatible
    Cantidad 1 unidad
    Tipo de producto Embudo de seguridad