Learn More
Kautex™ Barril con la parte superior abierta de HDPE
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
313 mm
398 mm
493 mm
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
120 L
Altura (métrico):
518 mm
620 mm
800 mm
Incluye:
Tapa, anillo de apriete
Tapa, anillo de apriete y asa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Aprobación de la ONU para sólidos
- Cumple con las normativas de GGVS/GGVE para el transporte de sustancias sólidas con un densidad de al menos 1,5 g/ccm
- Con tapa de PE y anillo de fijación galvanizado
- storage (almacenamiento)
- transferencia
- transporte
- desecho
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE |
| Tipo de producto | Barril con la parte superior abierta |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Capacidad (métrico) | 120 L |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, transferencia, transporte, desecho |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Incluye | Tapa, anillo de apriete |
| Altura (métrico) | 800 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 493 mm |