Learn More
Fisherbrand™ Frascos oblongos de HDPE con tapones de polipropileno
Código de producto. p-7145768 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1250 ml
Acabado del cuello:
38-400
43-400
53-400
Cantidad:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 116
paquete de 12
paquete de 168
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Cantidad unitSize
16104547 250 ml 43-400 48 Pk. paquete de 48
16418125 500 ml 43-400 168 PK. paquete de 168
16144537 1000 ml 53-400 116 Pk. paquete de 116
16154537 1000 ml 53-400 12 Pk. paquete de 12
16174537 125 ml 38-400 48 Pk. paquete de 48
16124547 500 ml 43-400 24 Pk. paquete de 24
16164537 1250 ml 53-400 6 Pk. paquete de 6
7 options
Código de producto. 16104547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos oblongos de HDPE Fisherbrand™ con tapones de polipropileno proporcionan una buena resistencia química con una boca ancha que es ideal para almacenar sólidos.
  • Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo
  • Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos
  • El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
  • Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío
  • El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
  • Los tapones de polipropileno con revestimiento de polietileno espumado ofrecen una buena resistencia química, incluidos ácidos, alcoholes, álcalis, productos acuosos, cosméticos, aceites domésticos y disolventes
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Altura con tapón (métrico) 119 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 48 Pk.
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 116 mm
Tipo de producto Frasco oblongo
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 70 mm