Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho de HDPE con tapón de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- HDPE, transparentes, a prueba de rotura
- Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
- Adecuado como frasco desechable
- A prueba de fugas
- Con tapón de rosca
- El tapón cuentagotas 0300-3018 está disponible, pero se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Descripción | Excluye el tapón cuentagotas 0300-3018 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 41 x 33 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 41 mm |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |