Descripción
- HDPE, transparentes, a prueba de roturas
- Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
- A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 27 mm |
| Cantidad | 1 |
| Anchura (métrico) | 27 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | 18 mm |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |