Learn More
Kautex™ Frascos de boca media de polietileno de alta densidad
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
19mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 140
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 480
paquete de 64
Descripción
- Frascos multiuso para laboratorios e industrias
- Escala de contenido en relieve
- Fácil de llenar y limpiar, a prueba de fugas
- Tapón de rosca de PP
- flexible
- envío de muestras
- correo
- transporte
- almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 24 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, envío de muestras, transporte, envío por correo y almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 10 cajas |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |