Learn More
Kautex™ Frascos de boca media de polietileno de alta densidad
Código de producto. 10723773
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
19mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 140
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 480
paquete de 64
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) unitSize
10723773 100 mL 19mm paquete de 20
17878097 100 mL 19mm paquete de 480
10031572 250 ml 24 mm paquete de 10
17818107 250 ml 24 mm paquete de 250
17848107 500 ml 30.8 mm paquete de 140
17838097 1000 ml 39.2 mm paquete de 64
6 options
Código de producto. 10723773
Marca: Kautex™ 2000770066
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con HDPE para mayor estabilidad, resistencia y opacidad. Los frascos de boca media de polietileno de alta densidad Kautex™ tienen una escala graduada en relieve para una medición precisa y permanente.
  • Frascos multiuso para laboratorios e industrias
  • Escala de contenido en relieve
  • Fácil de llenar y limpiar, a prueba de fugas
  • Tapón de rosca de PP
Aplicación:
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 19mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 480
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99,5 mm
Tipo de producto Bottle
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 46mm
Tipo de tapón Tapón de rosca