Learn More
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE
Código de producto. 10390621
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
65 mL
110 mL
350 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10390621 65 mL paquete de 12
10097141 110 mL paquete de 12
10502322 350 mL paquete de 6
10047520 350 mL 1 PCS
10106550 15 mL paquete de 12
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10390621
Marke: VITLAB™ 40293
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estos cucharones resistentes a la corrosión para aplicaciones del sector alimentario. Las cucharas de medición de HDPE VITLAB™ son más ligeras que el metal, no se doblan y presentan una buena resistencia química.
  • Forma cónica con borde de relleno cónico
Spezifikation
Capacidad (métrico) 65 mL
Color Natural
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Adecuado como pesaje
Material HDPE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.