Learn More
Masterflex™ Accesorios de polietileno del adaptador de tubo macho
Código de producto. p-8000595
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11795479 Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas) paquete de 10
11750439 Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas) 10 PCS
2 options
Código de producto. 11795479
Marca: Masterflex™ 3062152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Combine estos sencillos y económicos racores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 30 psi). Los racores de polietileno del adaptador de tuberías macho Cole-Parmer™ se han diseñado para el montaje rápido y sencillo sin herramientas.
  • Disponibles en diversos materiales y configuraciones
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Spezifikation
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de rosca NPTM de 3,175 mm (0,25 pulgadas)
Forma Recto
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C
Tipo de producto Adaptador roscado macho
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.