Learn More
Masterflex™ Accesorios de polietileno del adaptador de tubo macho
Código de producto. 11750439
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11750439 Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas) 10 PCS
11795479 Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas) paquete de 10
2 options
Código de producto. 11750439
Marca: Masterflex™ 3062131
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estos sencillos y económicos racores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 30 psi). Los racores de polietileno del adaptador de tuberías macho Cole-Parmer™ se han diseñado para el montaje rápido y sencillo sin herramientas.
  • Disponibles en diversos materiales y configuraciones
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de rosca NPTM de 3,175 mm (0,125 pulgadas)
Forma Recto
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C
Tipo de producto Adaptador roscado macho