Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Código de producto. 11765708
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4  pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4  pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de rosca:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
11765708 Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 1/8 NPT(M) 10 PCS
11705549 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 3/4 NPT(M) 10 PCS
11715489 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11755259 Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 1/2 NPT(M) paquete de 10
11745489 Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 1/2 NPT(M) 10 PCS
11785479 Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4  pulgadas) 1/4 NPT(M) 10 PCS
11795718 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4  pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 3/4 NPT(M) 10 PCS
11725489 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11755708 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11799998 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas) 3/4 NPT(M) paquete de 10
10 options
Código de producto. 11765708
Marca: Masterflex™ 3062135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rápida y sencilla de las trayectorias del líquido en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
  • Esterilización solo a través de óxido de etileneno
  • Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 1/8 NPT(M)
Forma Recto
Tipo de producto Racor dentado