Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Código de producto. 11755259
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4  pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4  pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de rosca:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
11755259 Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 1/2 NPT(M) paquete de 10
11705549 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 3/4 NPT(M) 10 PCS
11715489 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11745489 Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 1/2 NPT(M) 10 PCS
11765708 Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 1/8 NPT(M) 10 PCS
11785479 Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4  pulgadas) 1/4 NPT(M) 10 PCS
11795718 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4  pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 3/4 NPT(M) 10 PCS
11725489 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11755708 Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) 3/8 NPT(M) 10 PCS
11799998 Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas) 3/4 NPT(M) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11755259 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3062177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rápida y sencilla de las trayectorias del líquido en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
  • Esterilización solo a través de óxido de etileneno
  • Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 1/2 NPT(M)
Forma Recto
Tipo de producto Racor dentado