Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Click to view available options
Para utilizar con:
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 15,87 mm (5/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de rosca:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
- Esterilización solo a través de óxido de etileneno
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | Rosca NTP (macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 1/2 NPT(M) |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Racor dentado |