Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo macho de HDPE
Descripción
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
- Esterilización solo a través de óxido de etileneno
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | Rosca NTP (macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 3/8 NPT(M) |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Racor dentado |