Learn More
Buerkle™ Tapa de PE para toneles, redonda
La tapa redonda de PP es la solución ideal para tapar los toneles redondos de Buerkle™.
Marca: Buerkle™ 3482-0751
38.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.89000kg
Description
- Accesorio para cubas redondas
- Resistencia química
- Adecuado para alimentos
- Fabricado con HDPE
Spécification
Tapa | |
460 mm | |
1 unidad |
Polietileno | |
Para bañeras redondas |