Learn More
Gosselin™ Bidón (estéril por radiación), HDPE
Código de producto. 11733114
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 2,5 l; 220 x 160 x 105 mm (L x An x Al)
Código de producto.
11733114 Capacidad: 2,5 l; 220 x 160 x 105 mm (L x An x Al)
1 options
Código de producto. 11733114 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor JCP202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con: Para usos medioambientales e industriales; Material del tapón: LDPE
  • El tamaño de 2,5 l tiene graduaciones moldeadas, un cuello inclinado y un tapón a prueba de fugas de color rojo con sello impermeable
  • El modelo de 5 l tiene un tapón de seguridad rojo sin sello
  • El modelo de 10 l tiene un tapón a prueba de fugas con sello impermeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,7 gal
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca acolchado
Descripción Esterilización mediante radiación
Diámetro interior del cuello (métrico) 26 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 160 x 105mm
Para utilizar con (aplicación) Para usos industriales y medioambientales
Graduaciones Sí
Altura con tapón (métrico) 105 mm
Incluye Tapón estanco con sello impermeable
Longitud (métrico) 220 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Anchura (métrico) 160 mm