Learn More
Gosselin™ Bidón con tapón de seguridad (estéril por radiación), HDPE
Código de producto. 11723124
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 5 l; 130 x 183 x 288 mm (Pr. x An. x Al.)
Código de producto.
11723124 Capacidad: 5 l; 130 x 183 x 288 mm (Pr. x An. x Al.)
1 options
Código de producto. 11723124
Marca: Gosselin™ JCP501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con: Para usos medioambientales e industriales; Material del tapón: Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • El tamaño de 2,5 l tiene graduaciones moldeadas, un cuello inclinado y un tapón a prueba de fugas de color rojo con sello impermeable
  • El modelo de 5 l tiene un tapón de seguridad rojo sin sello
  • El modelo de 10 l tiene un tapón a prueba de fugas con sello impermeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón roscado a prueba de manipulaciones de seguridad con acolchado
Descripción Esterilización mediante radiación
Diámetro interior del cuello (métrico) 32 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 183 x 288 mm
Para utilizar con (aplicación) Para usos industriales y medioambientales
Altura con tapón (métrico) 288 mm
Incluye Tapón de seguridad sin junta
Longitud (métrico) 130 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Anchura (métrico) 183 mm