Learn More
Buerkle™ Bidón de HDPE
Código de producto. p-7230555 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 16339541
Marca: Buerkle™ 14270002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente para almacenamiento o transporte Recipiente con aprobación para el transporte de la ONU y sello a prueba de manipulación
  • Para el almacenamiento o transporte
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Tapa roscada con grifo de drenaje disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0,66 gal
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN 3H1/Y1.6/150
Color del tapón Rojo
Tamaño del tapón DIN45
Tipo de tapón DIN45
Color Transparente
Descripción Contenedor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 153 x 115 x 208 mm
Dimensiones (L x An) 153 x 115 mm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) UN transporte
Altura (imperial) 8,19 in
Altura (métrico) 208 mm
Longitud (imperial) 6,02 in
Longitud (métrico) 153 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Forma Cuadrada
Esterilidad Non-sterile
Anchura (imperial) 5,53 in
Anchura (métrico) 115 mm