Learn More
Buerkle™ Bidón de HDPE
Código de producto. 10613693 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm cada uno
16339541 2,5 L 153 x 115 x 208 mm cada uno
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm 1 PCS
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm 1 PCS
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10613693
Marca: Buerkle™ 14270020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente para almacenamiento o transporte Recipiente con aprobación para el transporte de la ONU y sello a prueba de manipulación
  • Para el almacenamiento o transporte
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Tapa roscada con grifo de drenaje disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Aprobación de UN 3H1/X1.9/250
Tamaño del tapón 1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60
Tipo de tapón Tornillo, a prueba de manipulaciones
Color Blue
Diámetro interior del cuello (métrico) 48,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 246 x 385 mm
Dimensiones (L x An) 290 x 246 mm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento o transporte
Altura con tapón (métrico) 385 mm
Incluye Tapa roscada
Longitud (métrico) 290 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style S60 Thread
Tipo de producto Bidón
Forma Cuadrada
Esterilidad Non-sterile
Anchura (métrico) 246 mm