Learn More
Kautex™ Bidones industriales de HDPE
Código de producto. 15911471
Change view
Click to view available options
:
Natural; Capacity: 2L
Código de producto.
15911471 Natural; Capacity: 2L
1 options
Código de producto. 15911471
Marca: Kautex™ 2000095939
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color: Blue
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Descripción Color: Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 45 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 109 x 196 mm
Material HDPE