Learn More
Kautex™ Bidón industrial de la serie 353, HDPE
Descripción
- La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
- Disponibles en color natural o azul
- Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.4 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 34,5 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 192 x 145 x 294mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Bidón |
| Peso (métrico) | 0.265 kg |