Learn More
Kartell™ Embudos de uso general de HDPE
Descripción
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química.Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
- Adecuado para una amplia gama de líquidos
- El reborde reduce el posible desbordamiento
- La acanaladura exterior elimina la contrapresión
- Argolla colgante para almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 13 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para una amplia gama de líquidos |
| Longitud del tubo (métrico) | 27 mm |