Learn More
Kartell™ Embudos de uso general de HDPE
Código de producto. 15793179
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80 mm
110 mm
130 mm
Diámetro del tubo (métrico):
14,7mm
20 mm
13 ml
Longitud del tubo (métrico):
27 mm
38 mm
43 mm
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
450 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
15793179 130 mm 20 mm 43 mm 450 ml paquete de 10
15845587 80 mm 13 ml 27 mm 100 ml paquete de 10
15783179 110 mm 14,7mm 38 mm 300 ml paquete de 10
3 options
Código de producto. 15793179
Marca: Kartell™ 0017300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química.Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
  • Adecuado para una amplia gama de líquidos
  • El reborde reduce el posible desbordamiento
  • La acanaladura exterior elimina la contrapresión 
  • Argolla colgante para almacenamiento
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 130 mm
Capacidad (métrico) 450 ml
Diámetro del tubo (métrico) 20 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para una amplia gama de líquidos
Longitud del tubo (métrico) 43 mm