Learn More
VITLAB™ Embudo de HDPE
Código de producto. 10384051
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10384051 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10384051
Marca: VITLAB™ 42294
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE. El embudo de HDPE Vitlab™ es apto para el llenado de grandes cantidades de líquidos.
  • Transparente
  • Con asa 
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 400 mm
Capacidad (métrico) 12500 ml
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 365 mm
Ángulo 60°
Cantidad 1/paq.