Learn More
Karl Hecht™ Embudo de HDPE
Descripción
- Polyethylene construction.
- Facilitates pouring operations.
- Reduces the risk of spilling.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 6 mm |
| Material | Polyethylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtering Of Samples |
| Longitud del tubo (métrico) | 40mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Tipo de producto | Funnel |