Learn More
Buerkle™ Recipiente eléctricamente conductor con aprobación UN, HDPE
Código de producto. p-7230571 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
20 L
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15229933 10 L cada uno
15346297 20 L cada uno
15356297 30 L cada uno
3 options
Tenga en cuenta la lista de resistencia química
Código de producto. 15229933
Marca: Buerkle™ 14280010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tenga en cuenta la lista de resistencia química
Recipiente fabricado en HDPE conductor eléctricamente para evitar fuentes de ignición Los recipientes son capaces de desviar una carga (resistencia superficial de < 109 ohmios) y pueden conectarse a tierra, lo que los hace adecuados para su uso con líquidos inflamables.
  • Construido con HDPE eléctricamente conductor para prevenir fuentes de ignición.
  • Capaz de desviar una carga (resistencia superficial de < 109 ohmios) y se puede conectar a tierra
  • Adecuado para su uso con líquidos inflamables.
  • HDPE, capaz de desviar una carga
  • Con asa de transporte tapón roscado
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Apilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN para el transporte
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 200 x 258 mm
Dimensiones (L x An) 300 x 200 mm
Altura con tapón (métrico) 258 mm
Incluye Asa de transporte, tapón roscado
Longitud (métrico) 300 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Contenedor
Esterilidad Non-sterile
Anchura (métrico) 200 mm