Learn More
Kautex™ Frasco cuentagotas de HDPE
Código de producto. p-8013575
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10798165 10 ml paquete de 100
10720433 25 ml 1 PCS
10777185 50 ml paquete de 100
3 options
Código de producto. 10798165
Marca: Kautex™ 2000099529
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Adecuado para adhesivos
  • HDPE
  • Color natural
  • Redondo
  • Sin tapón
  • adecuado para adhesivos
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Color natural
  • Redondo
  • Sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 12.7 mm
Para utilizar con (aplicación) adecuado para adhesivos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 50mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Diámetro (métrico) 24mm