Learn More
Kartell SpA Stackable Deep Tray
Código de producto. 12071103
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
16 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12071103 10 L cada uno
11381105 16 L cada uno
12081103 20 L cada uno
3 options
Código de producto. 12071103
Marca: Kartell SpA 0054200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Deep tray, low form, stackable
Stackable deep trays made of HDPE with handles
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Tipo de tapón None
Color White
Material HDPE
Forma Rectangular
Tipo de producto Deep Tray
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 430 x 310 x 100 mm
Longitud (métrico) 430 mm
Anchura (métrico) 310 mm
Altura (métrico) 100 mm