Learn More
Gilac™ HDPE, Cylinder Tank
Código de producto. 11778501
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11778501 60 L cada uno
1 options
Código de producto. 11778501
Marca: Gilac™ G153221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Capacity Metric: 60 L
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Altura (métrico) 615 mm
Incluye Drain plug
Longitud (métrico) 355 mm
Material HDPE
Tipo de producto Carboy with Handle
Forma Square