Descripción
- Adecuada para una amplia gama de recipientes
- Recoge el líquido en caso de fuga
- Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
- Opcional con material conductivo electrostático
- Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 335 x 235 x 160 mm; exterior: 400 x 300 x 170 mm |
| Descripción | Bandeja de recogida, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x F.): 235 x 160 x 335 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 300 × 170 × 400 mm (exterior) |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 160 mm (interior), 170 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 335 mm (interior), 400 mm (exterior) |
| Material | HDPE |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Anchura (métrico) | 235 mm (interior), 300 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Contenedores de residuos |
| Mostrar más |