Descripción
- Adecuada para una amplia gama de recipientes
- Recoge el líquido en caso de fuga
- Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
- Opcional con material conductivo electrostático
- Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 300 x 200 x 200 mm; exterior: 325 x 225 x 215 mm |
| Descripción | Bandeja de recogida, conductora electrostática PE-HD, dimensiones (An x Al x Al): 200 x 200 x 300 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 225 × 215 × 325 mm (exterior) |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 200 mm (interior), 215 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 325 mm |
| Material | HDPE |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Anchura (métrico) | 200 (interior), 225 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Contenedores de residuos |
| Mostrar más |