Learn More
SCAT Bandeja de recogida
Código de producto. 10282710 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10282710 23 L Blanco cada uno
10569290 10.5 L Negro cada uno
10334320 12 L Negro cada uno
10530251 12 L Blanco cada uno
10222480 24 L Negro cada uno
5 options
Código de producto. 10282710
Marca: SCAT 117984
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de recogida SCAT almacenan los contenedores de residuos y proporcionan seguridad adicional en caso de que se produzcan fugas.
  • Adecuada para una amplia gama de recipientes
  • Recoge el líquido en caso de fuga
  • Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
  • Opcional con material conductivo electrostático
  • Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Especificaciones
Capacidad (métrico) 23 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Interior: 290 x 200 x 385 mm, exterior: 340 x 210 x 465 mm
Descripción Bandeja de recogida, PE-HD, dimensiones (An. x Al. x F.): 290 x 200 x 385 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 340 × 210 × 465 mm (exterior)
Color Blanco
Altura (métrico) 210 mm
Longitud (métrico) 465 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja de recogida
Anchura (métrico) 340 mm
Para utilizar con Contenedores de residuos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de sustancias peligrosas
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave