Learn More
SCAT Bandeja de recogida
Código de producto. 10222480 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10222480 24 L Negro cada uno
10569290 10.5 L Negro cada uno
10334320 12 L Negro cada uno
10530251 12 L Blanco cada uno
10282710 23 L Blanco cada uno
5 options
Código de producto. 10222480
Marca: SCAT 117986
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de recogida SCAT almacenan los contenedores de residuos y proporcionan seguridad adicional en caso de que se produzcan fugas.
  • Adecuada para una amplia gama de recipientes
  • Recoge el líquido en caso de fuga
  • Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
  • Opcional con material conductivo electrostático
  • Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Specifikationer
Capacidad (métrico) 24 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Interior: 415 x 295 x 200 mm; exterior: 490 x 365 x 240 mm
Descripción Bandeja de recogida con inserto de base, conductora electrostática PE-HD, dimensiones (An x Al x Al): 295 x 200 x 415 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 365 × 240 × 490 mm (exterior)
Color Negro
Altura (métrico) 200 mm (interior), 240 mm (exterior)
Longitud (métrico) 415 mm (interior), 490 mm (exterior)
Material HDPE
Tipo Bandeja de recogida
Anchura (métrico) 295 mm (interior), 365 mm (exterior)
Para utilizar con Contenedores de residuos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de sustancias peligrosas
Incluye Inserto de base
Cantidad 1 unidades
Acabado HDPE conductor eléctrico
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.