Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla de tubos de alambre con revestimiento de HDPE, azul
Código de producto. p-7193571 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
2 x 6
6 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. matriz, red, conjunto unitSize
16360686 2 x 6 cada uno
16370686 6 x 12 cada uno
2 options
Código de producto. 16360686
Marca: Heathrow Scientific™ HS120085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de cable con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras.
  • Resistente a productos químicos
  • Apto para temperaturas de hasta -40 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Gradilla adecuada para frascos bijou y tubos de perfil bajo de hasta 25 mm de diámetro.
  • Soporte inferior de malla
Specifikationer
Descripción Gradilla de tubos de alambre con revestimiento de HDPE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre con revestimiento de HDPE
Posiciones 12
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Para utilizar con (equipo) Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Modelo HS120085
N.º por caja 96/caja
N.° por paquete 1 unidad
Envase Envoltura con celofán
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Longitud (métrico) 16,4 cm
Longitud (imperial) 6,4 in
Anchura (imperial) 2,5 in
Altura (imperial) 1,3 in
Diámetro del pocillo (métrico) 25 mm
Tipo de producto Wire Frame Tube Rack
Estantes None
Altura (métrico) 3,2 cm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 6,4 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.