Learn More
Cole-Parmer™ Red protectora de HDPE Poly-Net™
Código de producto. 11796038 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
102 a 152 mm
152 a 203 mm
16 a 25 mm
25 a 51 mm
32 a 41 mm
51 a 102 mm
64 a 76 mm
Descripción:
Poly-Net de gran calibre
Poly-Net de malla cerrada
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Descripción Color unitSize
11796038 32 a 41 mm Poly-Net de gran calibre Amarillo cada uno
11716028 51 a 102 mm Poly-Net de malla cerrada Rojo cada uno
11706028 25 a 51 mm Poly-Net de malla cerrada Amarillo cada uno
11786038 152 a 203 mm Poly-Net de malla cerrada Marrón cada uno
11726028 102 a 152 mm Poly-Net de malla cerrada Verde cada uno
11796018 16 a 25 mm Poly-Net de malla cerrada Azul cada uno
11706048 64 a 76 mm Poly-Net de gran calibre Verde cada uno
7 options
Código de producto. 11796038
Marca: Cole-Parmer™ 0940550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE. La red protectora de HDPE Poly-Net™ se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE.La red protectora de HDPE Poly-NetTM se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Utilice los modelos de 6,35 a 15,87 mm (1/4 a 5/8 pulgadas) de diámetro para los instrumentos más pequeños (termómetros, pipetas, electrodos, tubos, jeringas y frascos pequeños). Utilice los modelos de 25,4 a 254 mm (1 a 10 pulgadas) de diámetro para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas. La red de calibre pesado Poly-Net es más rígida que la de malla estrecha y se usa cuando se necesita una protección adicional.
  • Red de HDPE robusta y resistente
  • Disponible en paquetes de diez
  • Disponible con distintos diámetros para ajustarse a la mayoría de los recipientes
  • Se pueden cortar a la longitud deseada
  • Soportan una temperatura máxima de 51 °C (125 °F)
Especificaciones
Color Amarillo
Diámetro interior (métrico) 32 a 41 mm
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Para utilizar con (aplicación) Protección adicional
Modelo 0400-AMARILLO
Cantidad de embalaje 1 unidad
Descripción Poly-Net de gran calibre
Para utilizar con Para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas
Longitud global (métrico) 25 m
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)