Learn More
Cole-Parmer™ Red protectora de HDPE Poly-Net™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
102 a 152 mm
152 a 203 mm
16 a 25 mm
25 a 51 mm
32 a 41 mm
51 a 102 mm
64 a 76 mm
Descripción:
Poly-Net de gran calibre
Poly-Net de malla cerrada
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE.La red protectora de HDPE Poly-NetTM se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cristal expulsado.
Utilice los modelos de 6,35 a 15,87 mm (1/4 a 5/8 pulgadas) de diámetro para los instrumentos más pequeños (termómetros, pipetas, electrodos, tubos, jeringas y frascos pequeños). Utilice los modelos de 25,4 a 254 mm (1 a 10 pulgadas) de diámetro para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas. La red de calibre pesado Poly-Net es más rígida que la de malla estrecha y se usa cuando se necesita una protección adicional.
- Red de HDPE robusta y resistente
- Disponible en paquetes de diez
- Disponible con distintos diámetros para ajustarse a la mayoría de los recipientes
- Se pueden cortar a la longitud deseada
- Soportan una temperatura máxima de 51 °C (125 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Diámetro interior (métrico) | 152 a 203 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 80 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección adicional |
| Modelo | 0436-MARRÓN |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Descripción | Poly-Net de malla cerrada |
| Para utilizar con | Para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas |
| Longitud global (métrico) | 50 m |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |