Learn More
Kautex™ Garrafa, HDPE
Click to view available options
:
Capacidad: 25 l
Descripción
- Color natural
- Marcas de graduación azules impresas
- Tapón con rosca
- Disponible con llave de paso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 275 mm |
| Graduaciones | Sí |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 5/Cs. |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Garrafón |