Learn More
Gilac™ Caja de HDPE
Código de producto. 11718511
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11718511 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 11718511
Marca: Gilac™ G156421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stackable Perforated Crate has raised feet that prevent products from being crushed and help avoid contact between the bottom of the crate and the top surface.
  • Stacking perforated crate
  • Raised feet prevent products from being crushed and help avoid contact between the bottom of the crate and the top surface
Especificaciones
Tipo Caja perforada
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 5.8 gal.
Capacidad (métrico) 22 L
Certificaciones/conformidad Food Certified Compliance
Modelo Stackable
Longitud (imperial) 23.2 in.
Longitud (imperial) interior 22.2 in.
Longitud (métrico) 590 mm
Longitud (métrico) interior 565 mm
Anchura (imperial) 15.2 in.
Anchura (imperial) interior 14.2 in.
Anchura (métrico) 385 mm
Anchura (métrico) interior 360 mm
Altura (imperial) 4.7 in.
Altura (imperial) interior 3.9 in.
Altura (métrico) 120 mm
Altura (métrico) interior 100 mm
Peso (imperial) 2.4 lb.
Peso (métrico) 1.09 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C