Descripción
- Fabricado con HDPE translúcido.
- El tapón de polipropileno a prueba de manipulaciones incluye un cono de sellado con anillo de retención a presión.
- La forma rectangular ahorra espacio en encimeras, bancos y armarios estrechos.
- Ideales para su uso como recipientes de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Translúcido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 85 x 85 210mm |
| Incluye | Anillo de retención a presión |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 85mm |
| Anchura (métrico) | 85mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 54 |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |