Learn More
Brand™ Frascos rectangulares de boca ancha de HDPE
Código de producto. 11623129 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 mL
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11623129 250 ml GL 45 cada uno
11613129 100 ml GL 32 cada uno
11633129 500 ml GL 54 cada uno
11643129 1000 ml GL 54 cada uno
11653129 1500 ml GL 80 cada uno
10121871 2500 ml GL 80 cada uno
11663129 4000 mL GL 80 cada uno
7 options
Código de producto. 11623129
Marca: Brand™ 130414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con HDPE translúcido. Los frascos de HDPE cuadrados de boca ancha BRAND™ ahorran espacio en mesas y armarios estrechos. Cierre de polipropileno a prueba de manipulaciones que incluye cono de sellado con anillo de retención a presión. Ideales para su uso como recipiente de almacenamiento.
  • Fabricado con HDPE translúcido.
  • El tapón de polipropileno a prueba de manipulaciones incluye un cono de sellado con anillo de retención a presión.
  • La forma rectangular ahorra espacio en encimeras, bancos y armarios estrechos.
  • Ideales para su uso como recipientes de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 60 x 127 mm
Incluye Anillo de retención a presión
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 127 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca con cono de sellado