Learn More
Brand™ Frascos rectangulares de boca ancha de HDPE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 mL
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado con HDPE translúcido.
- El tapón de polipropileno a prueba de manipulaciones incluye un cono de sellado con anillo de retención a presión.
- La forma rectangular ahorra espacio en encimeras, bancos y armarios estrechos.
- Ideales para su uso como recipientes de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Color | Translúcido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 122 x 122 x 258 mm |
| Incluye | Anillo de retención a presión |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 122 mm |
| Anchura (métrico) | 122 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 80 |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |