Learn More
Metro™ Carrito azul HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 550 x 830 mm |
| Tipo de producto | Carro |
| Color | Azul |
| Fondo (métrico) | 550mm |
| Altura (métrico) | 1040mm |
| Material | HDPE |
| N.º de estantes | 2 |