Learn More
SymLine Tapones de residuos de seguridad
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema SymLine |
| Incluye | 7 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño | GL45 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
| Tipo | SafetyWasteCap |