Learn More
CVP Creative Vision Packaging™ Cubo, HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Altura (métrico) | 380 mm |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Cubo |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.