Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Cuerpo de HDPE
Descripción
- Bidones con tapa para HDPE aprobados por la ONU
- Tapa negra extraíble
- Cierre de metal
- Para el transporte y el almacenamiento en las industrias química, petroquímica y alimentaria
- Drenaje completo
- Permite su reutilización o reciclaje.
- No envejece ni se corroe.
- Fácil de apilar y colocar en pallets
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación UN |
| Tipo de producto | Cuerpo |
| Tipo de tapón | Tapa extraíble |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Color | Azul |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Incluye | Tapa |
| Cantidad | 6 |
| Forma | Palé |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Mostrar más |