Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Código de producto. 12177780
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diámetro del área superior (métrico):
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150mm
183 mm
Altura (métrico):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longitud del tubo (métrico):
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
12177780 20 ml 46 mm 79 mm 43 mm 20 PCS
11929848 50 ml 66 mm 112 mm 62 mm paquete de 20
10142281 200 ml 100 mm 161,5 mm 82 mm cada uno
10546961 350 ml 120 mm 184 mm 86 mm cada uno
12533197 700 ml 150mm 238 mm 115mm paquete de 5
11949848 1250 ml 183 mm 293 mm 140 mm paquete de 5
12010572 3,5 ml 27mm 56,3 mm 37 mm paquete de 20
11919848 10 ml 37 mm 63,4 mm 37 mm paquete de 20
8 options
Código de producto. 12177780
Marca: Kartell™ 0014700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
  • Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
  • Lados con ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C durante periodos cortos
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 46 mm
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 79 mm
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Longitud del tubo (métrico) 43 mm
Temperatura máxima 135 °C
Cantidad 20/paq.