Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diámetro del área superior (métrico):
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150mm
183 mm
Altura (métrico):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longitud del tubo (métrico):
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
- Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
- Lados con ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C durante periodos cortos
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 27mm |
| Capacidad (métrico) | 3,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 56,3 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Longitud del tubo (métrico) | 37 mm |