Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
- Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
- Lados con ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C durante periodos cortos
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 37 mm |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 63,4 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Longitud del tubo (métrico) | 37 mm |